Drukuj
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: Ester propylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego
P1453-2.5KG P1453-500GM P1453-100GM
SPCMP1453-2.5KGEA 9200 PLN
SPCMP1453-2.5KG SPCMP1453-500GM SPCMP1453-100GM
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu
Propyl Gallate, NF is used as an antioxidant.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formuła: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 449 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 145…148 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002196
Numer CAS: 121-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-498-2
Klasyfikacja Merck : 12,08044
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.