Drukuj
Benzalkonium chloride solution 50% NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
B1068-4LTGL B1068-500MLGL B1068-20LTBL
SPCMB1068-4LTGLEA 3740 PLN
SPCMB1068-4LTGL SPCMB1068-500MLGL SPCMB1068-20LTBL
Benzalkonium chloride solution 50% NF
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium
Benzalkonium Chloride Solution, 50 Percent, NF is used in the pharmaceutical industry as an antimicrobial preservative, antiseptic, disinfectant, solubilising agent, and wetting agent. Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Temp. topnienia: 29…34 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145757
Numer CAS: 63449-41-2
Numer WE (dawny EINECS): 264-151-6
Jednostka: 2920
ADR: 8.3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (%) 47.5