Drukuj
tert-Butyl-4-methoxyphenol (mixture of isomers) ≥98.5% FCC
Dostawca: Spectrum Chemical
BH104-125GM BH104-2.5KG BH104-45KGBL BH104-500GM
SPCMBH104-125GMEA 869 PLN
SPCMBH104-125GM SPCMBH104-2.5KG SPCMBH104-45KGBL SPCMBH104-500GM
tert-Butyl-4-methoxyphenol (mixture of isomers) ≥98.5% FCC
mieszanina izomerów butylohydroksyanizolu
BHA, FCC is an antioxidant and preservative used in food, food packaging and animal feed. Spectrum Chemical offers over 300 Food Grade (FCC) chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: C₁₁H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48…55 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779059
Numer CAS: 25013-16-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-563-8
Klasyfikacja Merck : 12,01582
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.5% Min.