Drukuj
Zinc sulphate heptahydrate ≥99%, granular USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
ZI120-500GM ZI120-12KG ZI120-2.5KG
SPCMZI120-500GMEA 669 PLN
SPCMZI120-500GM SPCMZI120-12KG SPCMZI120-2.5KG
Zinc sulphate heptahydrate ≥99%, granular USP
siarczan cynku (II) heptahydrat
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: ZnSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149894
Numer CAS: 7446-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,10293
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.