Drukuj
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Dostawca: Spectrum Chemical
TI140-12KG TI140-500GM
SPCMTI140-12KGEA 4670 PLN
SPCMTI140-12KG SPCMTI140-500GM
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
tlenek tytanu (IV)
Titanium Dioxide, USP is used as a food coloring. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: TiO₂
Temp. Wrzenia: 2900 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1855 °C
Gęstość: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 13463-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-675-5
Klasyfikacja Merck : 13,09549
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.