Drukuj
Zinc stearate, proszek USP
Dostawca: Spectrum Chemical
ZI115-500GM ZI115-12KG ZI115-2.5KG
SPCMZI115-500GMEA 791 PLN
SPCMZI115-500GM SPCMZI115-12KG SPCMZI115-2.5KG
Zinc stearate, proszek USP
stearynian cynku
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: C₃₆H₇₀O₄Zn
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013031
Numer CAS: 557-05-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (ZnO) 12.5 - 14.0%
Alkalies and Alkaline Earths max. 1.0 %
Arsenic max. 1.5 ppm
Lead max. 10 ppm
Identification To Pass Test