Drukuj
Magnesium sulphate, bezwodny ≥99.0% USP
Dostawca: Spectrum Chemical
SPCMM1354-125GMEA 998 PLN
SPCMM1354-125GM
Magnesium sulphate, bezwodny ≥99.0% USP
siarczan (VI) magnezu
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Anhydrous Basis) 99.0 - 100.5%
pH (In Solution 1 in 20) 5.0 - 9.2
Loss On Drying max. 2 %
Chloride (Cl) max. 0.014 %
Iron max. 20 Ug/G