Drukuj
Dimethyl phthalate ≥99%
Dostawca: Spectrum Chemical
D1044-200LTBL D1044-20LT
SPCMD1044-200LTBLEA 21390 PLN
SPCMD1044-200LTBL SPCMD1044-20LT
Dimethyl phthalate ≥99%
dimetylu ftalan
Dimethyl Phthalate, an ectoparasiticide, is the methyl ester of phthalic acid and used in plastics, insect repellents, among other things.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 283,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008425
Numer CAS: 131-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-011-6
Klasyfikacja Merck : 13,03281
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.