VWR® Cleanroom Gloves, Nitrile, Solid White, Non-Tacky, Class 10 / ISO 4
Dostawca: VWR Collection
112-6199EA
1420
PLN
112-6199
112-6200
112-6201
112-6202
112-6203
112-6204
VWR® Cleanroom Gloves, Nitrile, Solid White, Non-Tacky, Class 10 / ISO 4
Rękawice
SPECYFIKACJE
Oburęczne, na jedną dłoń | Oburęczne |
Environmentally Preferable | |
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku | Jednorazowego użytku |
Lateks/ wolne od lateksu | Wolne od lateksu |
Pudrowane/Bezpudrowe | Bezpudrowe |
Klasa w pomieszczeniu czystym | 10/ISO 4 |
Cuff style | Rolowany |
Grobuść mankietu | 0,09 - 0,12 mm |
Grubość na palcach | 0,13 - 0,18 mm |
Grubość na dłoni | 0,11 - 0,15 mm |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≥18 MPa |
Wydłużenie całkowite | ≥500% |
Sterylność | Non sterile |