Drukuj
CID-2858522 ≥98%
Dostawca: Cayman Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: ML-029, 1-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-2-[2-[(3-hydroxypropyl)amino]-5,6-dimethyl-1H-benzimidazol-1-yl]-ethanone
14122-1 14122-25 14122-5 14122-10
CAYM14122-1EA 287 PLN
CAYM14122-1 CAYM14122-25 CAYM14122-5 CAYM14122-10
CID-2858522 ≥98%
CID-2858522
  • A selective inhibitor of NF-κB activation.
A selective inhibitor of PKC-induced NF-κB pathway activation (IC₅₀= 0,07 μM); inhibits IL-8 production in HEK293 cells (IC₅₀ ≤0,1 μM), attenuates production of IL-2 by Jurkat T cells (IC₅₀ ≤5 μM), and prevents proliferation of mouse B-lymphocytes (IC₅₀= ∼2 μM)
Formuła: C₂₈H₃₉N₃O₃
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 758679-97-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Formulation A crystalline solid
Purity ≥98%
Stability ≥ 1 year