Drukuj
oleinian etylu NF
Dostawca: Spectrum Chemical
E1172-5KGBL E1172-100GM E1172-500GM
SPCME1172-5KGBLEA 0 PLN
SPCME1172-5KGBL SPCME1172-100GM SPCME1172-500GM
oleinian etylu NF
oleinian etylu
Ethyl Oleate, NF is used as a solubilizing agent in pharmaceutical preparations. 
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Formuła: C₂₀H₃₈O₂
Temp. Wrzenia: 190…210 °C
Temp. Zapłonu: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009579
Numer CAS: 111-62-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (As Ethyl (Z)-9-Octadecenoate) To Pass Test
Presence of Ester To Pass Test
Iodine Value 75 - 85
Peroxide Value max. 10.0
Water Determination max. 1.0 %