Drukuj
IKK Inhibitor VI ≥95%
Dostawca: Cayman Chemical
17276-1 17276-500 17276-5
CAYM17276-1EA 850 PLN
CAYM17276-1 CAYM17276-500 CAYM17276-5
IKK Inhibitor VI ≥95%
IKK Inhibitor VI
  • An inhibitor of IKK2
A potent, cell-permeable, reversible inhibitor of IKK2 (IC₅₀= 13 nm); used to evaluate the role of the canonical, IκB-dependent NF-κB signaling pathway in cellular responses.
Formuła: C₁₂H₁₁N₃O₂S
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 354811-10-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Formulation A crystalline solid
Purity ≥95%
Stability ≥ 2 years