Drukuj
LY2409881 ≥98%
Dostawca: Cayman Chemical
Uwaga
18774-1 18774-10 18774-25 18774-5
CAYM18774-1EA 247 PLN
CAYM18774-1 CAYM18774-10 CAYM18774-25 CAYM18774-5
LY2409881 ≥98%
LY2409881
  • A selective IKK2 inhibitor
A selective inhibitor of IKK2 (IC₅₀= 30 nm); suppresses constitutively activated NF-κB and induces apoptosis in lymphoma cells both in vitro and in preclinical mouse models of B and T cell lymphoma.
Formuła: C₂₄H₂₉ClN₆OS·₃HCl
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD28900676
Numer CAS: 946518-60-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Formulation A crystalline solid
Purity ≥98%
Stability ≥ 2 years