Drukuj
PPM-18 ≥95%
Dostawca: Cayman Chemical
13327-1 13327-5 13327-10 13327-25
CAYM13327-1EA 150 PLN
CAYM13327-1 CAYM13327-5 CAYM13327-10 CAYM13327-25
PPM-18 ≥95%
PPM-18
  • Inhibits activation of NF-κB
An inhibitor NF-κB activation in vitro and in vivo (IC₅₀= 5 µm).
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 65240-86-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Formulation A crystalline solid
Purity ≥95%
Stability ≥2 years