Drukuj
Manganian(VII) potasu koncentrat do rozcieńczania do 0.002 mol (0.01N) roztwór wodny, ConvoL NORMADOSE® roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Dose for preparation of 1 litre of solution.
91353.600EA 322 PLN
91353.600
Manganian(VII) potasu koncentrat do rozcieńczania do 0.002 mol (0.01N) roztwór wodny, ConvoL NORMADOSE® roztwór volumetryczny
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Molarity 0.00199 - 0.00201 mol/l (20°C)