Drukuj
FAM benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
88264.290EA 497 PLN
88264.290 88264.360 88264.460
FAM benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
FAM benzine
Temp. Wrzenia: 65 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,76 g/cm3 (15 °C)
Temp. Zapłonu: –26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00282001
Numer CAS: 64742-49-0
Jednostka: 1268
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density (15°C) 0.690 - 0.710 kg/m3
Non-volatile matter (mg/100 ml) max. 2
Aromatics (as C6H6) max. 0.1%
Boiling range (60-90 °C) (Vol %) 85 - 95%
n-Hexane max. 5.0%