Drukuj
Eter naftowy, 30…50 °C, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
88262.290EA 511 PLN
88262.290 88262.320
Eter naftowy, 30…50 °C, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 30…50 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,65 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: <–30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Jednostka: 1268
ADR: 3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acidity max. 0.0002 meq/g
Boiling range 30 - 50 °C
Iodine value max. 0.3
Aromatics (as C6H6) max. 100 ppm
Evaporation residue max. 30 ppm
Sulphur compounds (as S) max. 50 ppm
Water max. 100 ppm
Al (Aluminium) max. 0.5 ppm
B (Boron) max. 0.02 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) max. 0.02 ppm
Cu (Copper) max. 0.02 ppm
Fe (Iron) max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) max. 0.02 ppm
Pb (Lead) max. 0.1 ppm
Sn (Tin) max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) max. 0.1 ppm