Drukuj
1-(2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-[2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC99107-250MG PC99107-1G
APOSPC99107-250MGEA 1020 PLN
APOSPC99107-250MG APOSPC99107-1G
1-(2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one ≥95%
1-(2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one