Drukuj
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC912791-1G PC912791-5G
APOSPC912791-1GEA 290 PLN
APOSPC912791-1G APOSPC912791-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₂
Temp. topnienia: 143…145 °C
Numer MDL: MFCD08532493
Numer CAS: 177420-63-2