Drukuj
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC56983-250MG PC56983-1G PC56983-5G
APOSPC56983-250MGEA 160 PLN
APOSPC56983-250MG APOSPC56983-1G APOSPC56983-5G
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene ≥95%
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₄BrClF₂O
MW: 257.4599 g/mol
Numer MDL: MFCD18390891
Numer CAS: 345226-22-4