Drukuj
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC57726-250MG PC57726-1G
APOSPC57726-250MGEA 1420 PLN
APOSPC57726-250MG APOSPC57726-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.0249 g/mol
Numer MDL: MFCD28536133
Numer CAS: 1630983-04-8