Drukuj
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC57122-250MG PC57122-1G
APOSPC57122-250MGEA 1210 PLN
APOSPC57122-250MG APOSPC57122-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₅BrClFO
MW: 239.4694 g/mol
Numer MDL: MFCD30184438
Numer CAS: 1067882-62-5