Drukuj
Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC53606-250MG PC53606-1G PC53606-5G
APOSPC53606-250MGEA 392 PLN
APOSPC53606-250MG APOSPC53606-1G APOSPC53606-5G
Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate ≥95%
Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267.48 g/mol
Numer MDL: MFCD12913461
Numer CAS: 908248-32-8