Drukuj
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC900121-250MG PC900121-1G
APOSPC900121-250MGEA 714 PLN
APOSPC900121-250MG APOSPC900121-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅BrF₃NO
MW: 280.0413 g/mol
Numer MDL: MFCD22375096
Numer CAS: 1381944-30-4
Jednostka: 2811