Drukuj
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC57812-250MG PC57812-1G PC57812-5G
APOSPC57812-250MGEA 580 PLN
APOSPC57812-250MG APOSPC57812-1G APOSPC57812-5G
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline ≥95%
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formuła: C₇H₆BrFN₂O₂
Numer MDL: MFCD09152766
Numer CAS: 952183-01-6
Jednostka: 2811