Drukuj
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59983-250MG OR59983-1G
APOSOR59983-250MGEA 656 PLN
APOSOR59983-250MG APOSOR59983-1G
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formuła: C₆H₇BrN₂O₂
MW: 219.04 g/mol
Temp. topnienia: 70…72 °C
Numer MDL: MFCD02179563
Numer CAS: 120781-02-4
Jednostka: 2811
ADR: 6 III