Drukuj
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC502679-250MG PC502679-1G PC502679-5G
APOSPC502679-250MGEA 714 PLN
APOSPC502679-250MG APOSPC502679-1G APOSPC502679-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥95%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅Br₂F₃O
MW: 333.9279 g/mol
Numer MDL: MFCD31561241
Numer CAS: 1253189-05-7