Drukuj
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (4-Bromo-3,5-difluorophenyl)methanol
PC50177-250MG PC50177-1G
APOSPC50177-250MGEA 1210 PLN
APOSPC50177-250MG APOSPC50177-1G
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.0148 g/mol
Numer MDL: MFCD22381218
Numer CAS: 1256276-36-4