Drukuj
1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49479-250MG PC49479-1G
APOSPC49479-250MGEA 1100 PLN
APOSPC49479-250MG APOSPC49479-1G
1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one ≥95%
1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one