Drukuj
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR62037-1G OR62037-5G OR62037-10G
APOSOR62037-1GEA 429 PLN
APOSOR62037-1G APOSOR62037-5G APOSOR62037-10G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formuła: C₇H₆BrN₃
Numer MDL: MFCD16112604
Numer CAS: 887115-56-2