Drukuj
2-Bromo-3-hydroksypirydyna ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Bromo-3-pyridinol
OR62149-25G OR62149-100G
APOSOR62149-25GEA 110 PLN
APOSOR62149-25G APOSOR62149-100G
2-Bromo-3-hydroksypirydyna ≥95%
2-Bromo-3-hydroksypirydyna
Formuła: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Temp. Wrzenia: 232
Numer MDL: MFCD00006220
Numer CAS: 6602-32-0