Drukuj
N-Tlenek N-metylomorfoliny 50% in aqueous solution
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
OR52933-250G OR52933-1KG OR52933-100G
APOSOR52933-250GEA 174 PLN
APOSOR52933-250G APOSOR52933-1KG APOSOR52933-100G
N-Tlenek N-metylomorfoliny 50% in aqueous solution
N-Tlenek N-metylomorfoliny
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 119 °C
Gęstość: 1,12
Numer MDL: MFCD00005947
Numer CAS: 7529-22-8