Drukuj
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2794-5G OR2794-25G OR2794-100G
APOSOR2794-5GEA 139 PLN
APOSOR2794-5G APOSOR2794-25G APOSOR2794-100G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥95%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Formuła: C₁₅H₂₄O₂
Temp. Wrzenia: 138-141 °C
Temp. topnienia: 214 °C
Numer MDL: MFCD00017254
Numer CAS: 88-26-6