Drukuj
Eter naftowy, 30…40 °C, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
88261.290EA 226 PLN
88261.290 88261.360 88261.460
Eter naftowy, 30…40 °C, AnalaR NORMAPUR® zA
Eter naftowy
Gęstość: 0.7
Temp. Zapłonu: -10
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Readily carbonisable substances Passes test
Free acid (meq/g) max. 0.00008
Bromine value max. 3
Density (20/4) 0.623 - 0.627
Boiling range (30-40°C) (Vol%) min. 90%
Aromatics (as C6H6) max. 100 ppm
Evaporation residue max. 20 ppm
Sulphur compounds (as S) max. 100 ppm
Water max. 100 ppm
Al (Aluminium) max. 0.2 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) max. 1 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.1 ppm
Co (Cobalt) max. 0.1 ppm
Cr (Chromium) max. 0.03 ppm
Cu (Copper) max. 0.03 ppm
Fe (Iron) max. 0.03 ppm
K (Potassium) max. 0.3 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) max. 0.03 ppm
Na (Sodium) max. 1 ppm
Ni (Nickel) max. 0.03 ppm
Pb (Lead) max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) max. 0.03 ppm
Zn (Zinc) max. 0.3 ppm