Drukuj
Metanol bio-based ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20844.292EA 174 PLN
20844.292 20844.326 20844.463 20844.554
Metanol bio-based ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Metanol
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) min. 99.5%
Appearance clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity (meq/g) max. 0.0002
Boiling point 64 - 65°C
Colouration (APHA) max. 10
Acetone max. 10 ppm
Evaporation residue max. 50 ppm
Water max. 0.2%