Drukuj
Wodorotlenek potasu 47% roztwór wodny, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26633.290EA 388 PLN
26633.290 26633.460
Wodorotlenek potasu 47% roztwór wodny, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Gęstość: 1,475 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) 46.0 - 48.0 %
Carbonate (as K2CO3) max. 1.0 %
Chloride (Cl) max. 0.004%
Phosphate (PO4) max. 0.0005%
Sulfate (SO4) max. 0.002%
Total nitrogen (N) max. 0.0003%
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005%
Al (Aluminium) max. 0.001%
As (Arsenic) max. 0.0001%
Ca (Calcium) max. 0.0005%
Cu (Copper) max. 0.0005%
Fe (Iron) max. 0.0005%
Mg (Magnesium) max. 0.0005%
Ni (Nickel) max. 0.0005%
Pb (Lead) max. 0.0005%
Zn (Zinc) max. 0.0005%