Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution for biopharmaceutical production, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: Caustic soda
0379-37EA 0 PLN
0379-37 0379-39 0379.9025 0379.91000 0379.9200
Wodorotlenek sodu 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution for biopharmaceutical production, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.003 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Normality (NaOH) 0.097 - 0.103 N
Cl (Chloride) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Iron (Fe) max. 0,5 ppm
Endotoxins max. 2,0 EU/ml