Drukuj
Elastyczna regulowana opaska na nadgarstek z blokadą krzywkową
Dostawca: Desco Industries
115-3039EA 31 PLN
115-3039
Elastyczna regulowana opaska na nadgarstek z blokadą krzywkową
Mielenie Opaski na nadgarstek
  • Versatile; metal back or plastic back
  • Metal helps contact to dry skin - insert plastic cover if there are metal-on-skin issues
  • Adjustable band to suit wrist circumference of 130 to 180 mm
  • 10 mm stud connector only