Drukuj
Antystatyczne różowe torebki foliowe z panelem do pisania
Dostawca: DESCO
203000 203015
129-2627EA 72 PLN
129-2627 129-2628
Antystatyczne różowe torebki foliowe z panelem do pisania
Worki Woreczki na próbki
For use with non-ESD sensitive items destined for use in an EPA.
  • Economical
  • Made of polyethylene
  • RS: 1×10⁵ to <1×10¹¹ ohms, T₁₀₀₀: <2 s at 50% rH, 22 °C