Drukuj
Przewód zwojowy z gniazdem 10 mm
Dostawca: DESCO
230225 230245
115-3041EA 43.5 PLN
115-3041 115-3042
Przewód zwojowy z gniazdem 10 mm
Mielenie Przewody uziemiające
Coil cord with 2,5 mm polyurethane insulation, conductor is high strength 7-end duplex tinsel for strength and flexibility.
  • 1 megohm resistor built in each socket (unless otherwise specified)
  • Dielectric strength: cords withstand 1250 volts DC for at least one minute
  • Colours: black or yellow