Drukuj
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
H61502.14 H61502.22
H61502.14EA 1730 PLN
H61502.14 H61502.22
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formuła: C₃H₃FO₃
Temp. Wrzenia: 212 °C
Temp. topnienia: 18…23 °C
Temp. Zapłonu: >102 °C(216 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06247543
Numer CAS: 114435-02-8
Numer WE (dawny EINECS): 483-360-5