Drukuj
Kwas akrylowy 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu ∼200 ppm
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
L04280.22EA 218 PLN
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
Kwas akrylowy 99% stabilised
Kwas akrylowy
Formuła: C₃H₄O₂
Temp. Wrzenia: 138…139 °C
Temp. topnienia: ca 13 °C
Gęstość: 1,051
Temp. Zapłonu: 54 °C(130 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004367
Numer CAS: 79-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-177-9
Jednostka: 2218
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,130