Drukuj
Fenol 99,0, crystals_fused USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Hydroksybenzen
PH120-1.5KGPL PH120-25KGBL PH120-500GMGL
SPCMPH120-1.5KGPLEA 3550 PLN
SPCMPH120-1.5KGPL SPCMPH120-25KGBL SPCMPH120-500GMGL
Fenol 99,0, crystals_fused USP
Fenol
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181.7
Temp. topnienia: 40.8
Gęstość: 1.071
Temp. Zapłonu: 81
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Jednostka: 1671
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07390
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Anhydrous Basis) 99.0 - 100.5 %
Clarity of Solution and Reaction To Pass Test
Congealing Temperature 39°C min.
Water Determination max. 0.5 %
Nonvolatile Residue max. 0.05 %