Drukuj
Fenol solution_SC 5% w/v
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
P-259-1LTPL P-259-4LTPL P-259-500ML
SPCMP-259-1LTPLEA 516 PLN
SPCMP-259-1LTPL SPCMP-259-4LTPL SPCMP-259-500ML
Fenol solution_SC 5% w/v
Fenol
Phenol, 5 Percent (w/v) Solution - Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181.7
Temp. topnienia: 40.8
Temp. Zapłonu: 81
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Klasyfikacja Merck : 12,07390
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (w/v) 4.9-5.1 %