Drukuj
Chlorek wapnia ≥98.0% (dried basis), powder, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
22314.260EA 286 PLN
22314.260 22314.320 22314.460
Chlorek wapnia ≥98.0% (dried basis), powder, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 772 °C
Gęstość: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Klasyfikacja Merck : 14,01659
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) ≥ 98,0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂) ≤ 0,2 %
Loss on drying (200°C) ≤ 5,0 %
Water-absorption capacity(24 h;100 % RH) ≥ 25,0 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test