Drukuj
Kwas octowy 96% pharmaceutical production
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
20093.320EA 396 PLN
20093.320 20093.460
Kwas octowy 96% pharmaceutical production
Kwas octowy
This product is prepared using glacial acetic acid Ph.Eur., USP and water purified Ph.Eur., USP, JP.
Uwaga: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119475328-30
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥ 96.1 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification Passes test
Reducing substances Passes test Ph.Eur.
Evaporation residue ≤ 0.02 %
Formic acid, formates (as HCOOH) (*) ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Cl (Chloride) ≤ 25 ppm
SO₄ (Sulphate) ≤ 50 ppm
Ca (Calcium) ≤ 5 ppm
Fe (Iron) ≤ 5 ppm
(*) Formic acid, formates, other oxidable impurities (as HCOOH)