Kamery termowizyjne, testo 883
Dostawca: TESTO
0560.8830
0563.8830
0560.8831
0563.8831
TEST0560.8830EA
20010
PLN
TEST0560.8830
TEST0563.8830
TEST0560.8831
TEST0563.8831
Kamery termowizyjne, testo 883
Kamery
SPECYFIKACJE
Typ | testo 883 | testo 883 (9 Hz, wL, wWCR) | |
Environmentally Preferable | |||
Piksele (szer. × wys.) | 320×240 pixels | 320×240 pixels | |
Głębia koloru | iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT, humidity palette | iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT, humidity palette | |
Tryby obrazu | IR image/real image | IR image/real image | |
Format pliku wyjściowego | bmt and .jpg; export options in .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls | bmt and .jpg; export options in .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls | |
Pole widzenia | 30×23° (standard lens) 12×9° (telephoto lens) |
30×23° (standard lens) 12×9° (telephoto lens) |
|
Regulacja ostrości | Manual | Manual | |
Temperatura pracy | ‒15...+50 °C | ‒15...+50 °C | |
Zakres temperatury | ‒30...+650 °C | ‒30...+650 °C | |
Dokładność | ±2 °C, ±2% of the reading (higher value applies) | ±2 °C, ±2% of the reading (higher value applies) | |
Min. odległość ogniskowania | <0,1 m (standard lens) | <0,1 m (standard lens) | |
Wyświetlacz | 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320×240 pixels) | 8,9 cm (3.5") TFT, QVGA (320×240 pixels) | |
Interfejs | WLAN, bluetooth, USB-C, USB 2.0 | WLAN, bluetooth, USB-C, USB 2.0 | |
Pamięć | Internal memory (2,8 GB) | Internal memory (2,8 GB) | |
Oprogramowanie | testo IRSoft | testo IRSoft | |
Obsługiwany system operacyjny | Windows 10, Windows 8, Windows 7 | Windows 10, Windows 8, Windows 7 | |
Czas operacyjny | ≥5 hours | ≥5 hours | |
Typ baterii | Fast-charging, Li-ion battery can be changed on site | Fast-charging, Li-ion battery can be changed on site | |
S×G×W | 171×95×236 mm | 171×95×236 mm | |
Waga | 827 g | 827 g |