Drukuj
J.T.Baker®, pokrywka do mikropłytek
Dostawca: Avantor
J.T.Baker®
94001-0230EA 1240 PLN
94001-0230
J.T.Baker®, pokrywka do mikropłytek
Pokrywki Pokrywki do mikropłytek
Polystyrene lid suitable for use with J.T.Baker® 384 and 96 SW.
  • Material: Polystyrene
  • Dimensions (outside): 129,2×86,0×9,0 mm