Locust bean gum
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Locust (carob) bean gum
466670010
466672500
ACRO466670010EA
907
PLN
ACRO466670010
ACRO466672500
Locust bean gum
Locust bean gum
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00131257 Numer CAS: 9000-40-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Light yellow to light brown powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | =<12% |
Residue after ignition | =<1.2% |