Drukuj
2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1) ≥97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-1,1'-biphenyl, PCB No. 1, 2-Monochlorobiphenyl, 2-PCB
OR7032-1G OR7032-5G
APOSOR7032-1GEA 110 PLN
APOSOR7032-1G APOSOR7032-5G
2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1) ≥97%
2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1)
Formuła: C₁₂H₉Cl
Temp. Wrzenia: 274 °C
Temp. topnienia: 32-34 °C
Numer CAS: 2051-60-7